Palladium (II) chlorure 0,4% dans l'acide chlorydrique 13,5% Reag. Ph. Eur. 1061501
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87884.180EA 431 EUR InStock
87884.180
Palladium (II) chlorure 0,4% dans l'acide chlorydrique 13,5% Reag. Ph. Eur. 1061501
Palladium (II) chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: PdCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ONU: 3264
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité