Pararosaniline solution Reag. Ph. Eur. 1062201, décolorée
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87885.180EA 170 EUR InStock
87885.180
Pararosaniline solution Reag. Ph. Eur. 1062201, décolorée
Pararosaniline
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₁₉H₁₉N₃O
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036222
Numéro CAS: 467-62-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité