Acide periodique 0.002 mol/l dans l'acide acétique Reag. Ph. Eur. 1063000
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87887.180EA 101 EUR InStock
87887.180
Acide periodique 0.002 mol/l dans l'acide acétique Reag. Ph. Eur. 1063000
Acide periodique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₅IO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité