Rouge de phénol sel de sodium 0,1% dans l'éthanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
87888.180EA 56.1 EUR InStock
87888.180
Rouge de phénol sel de sodium 0,1% dans l'éthanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Rouge de phénol sel de sodium
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066901
Numéro CAS: 34487-61-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité