Rouge de phénol : ammonium sulfate (0.002 : 0.005) % en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1063603, tamponné pH 4.7
Fournisseur: VWR Chemicals
87889.260EA 193 EUR InStock
87889.260
Rouge de phénol : ammonium sulfate (0.002 : 0.005) % en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1063603, tamponné pH 4.7
Rouge de phénol : ammonium sulfate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066901
EINECS: 252-057-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité