Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge de phénol : ammonium sulfate (0.002 : 0.01) % en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1063604, tamponné pH 4.7

Fournisseur: VWR Chemicals

87890.260EA 162 EUR InStock
87890.260
Rouge de phénol : ammonium sulfate (0.002 : 0.01) % en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1063604, tamponné pH 4.7
Rouge de phénol : ammonium sulfate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066901
EINECS: 252-057-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité