Phénylhydrazinium chlorure 0,36% dans l'acide chlorydrique 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Fournisseur: VWR Chemicals
87892.230EA 171 EUR InStock
87892.230
Phénylhydrazinium chlorure 0,36% dans l'acide chlorydrique 5% Reag. Ph. Eur. 1064501
Phénylhydrazinium chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₆H₉ClN₂
MW: 144,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012924
Numéro CAS: 59-88-1
EINECS: 200-444-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité