Phosphomolybdotungstique réactif Reag. Ph. Eur. 1065000
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87893.180EA 300 EUR InStock
87893.180
Phosphomolybdotungstique réactif Reag. Ph. Eur. 1065000
Phosphomolybdotungstique réactif
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Point d'ébullition: 213 °C
ONU: 3264
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité