Acide orthophosphorique 10% Reag. Ph. Eur. 1065101
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87895.180EA 113 EUR InStock
87895.180
Acide orthophosphorique 10% Reag. Ph. Eur. 1065101
Acide orthophosphorique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₃PO₄
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité