Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide phosphotungstique 22% dans l'acide orthophosphorique 11% Reag. Ph. Eur. 1065200

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87896.180EA 109 EUR InStock
87896.180
Acide phosphotungstique 22% dans l'acide orthophosphorique 11% Reag. Ph. Eur. 1065200
Acide phosphotungstique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: H₃O₄₀PW₁₂
Numéro CAS: 1343-93-7
EINECS: 215-682-7
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité