Potassium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069101
Fournisseur: VWR Chemicals
87898.290EA 104 EUR InStock
87898.290
Potassium chlorure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069101
Potassium chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: KCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité