Potassium chromate 5% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069201
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87899.290EA 104 EUR InStock
87899.290
Potassium chromate 5% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069201
Potassium chromate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: K₂CrO₄
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité