Potassium dichromate 0,5% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069502
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87900.290EA 77.4 EUR InStock
87900.290
Potassium dichromate 0,5% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069502
Potassium dichromate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité