Potassium dihydrogénophosphate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069601
Fournisseur: VWR Chemicals
87901.290EA 232 EUR InStock
87901.290
Potassium dihydrogénophosphate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069601
Potassium dihydrogénophosphate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: KH₂PO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité