Potassium hydrogénophtalate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070001
Fournisseur: VWR Chemicals
87903.290EA 104 EUR InStock
87903.290
Potassium hydrogénophtalate 0.2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070001
Potassium hydrogénophtalate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HOOCC₆H₄COOK
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité