Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 2 mol/l (2 N) dans l'éthanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash

87904.180EA 50.4 EUR InStock
87904.180
Potassium hydroxyde 2 mol/l (2 N) dans l'éthanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Potassium hydroxyde
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client

Information de livraison: Normally manufactured to order. Please check with customer services.


Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..