Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302

Fournisseur: VWR Chemicals

87905.290EA 81.6 EUR InStock
87905.290
Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) dans l'éthanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302
Potassium hydroxyde
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client


Formule: KOH
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité