Potassium hydroxyde 6,6 g/l dans l'éthanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070304
Fournisseur: VWR Chemicals
87907.290EA 116 EUR InStock
87907.290
Potassium hydroxyde 6,6 g/l dans l'éthanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070304
Potassium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: KOH
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité