Potassium iodure solution iodée (mélange de 40 g/l de potassium iodure et 20g/l d'iode en solution aqueuse) (40:20) g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070503
Fournisseur: VWR Chemicals
87910.180EA 139 EUR InStock
87910.180
Potassium iodure solution iodée (mélange de 40 g/l de potassium iodure et 20g/l d'iode en solution aqueuse) (40:20) g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070503
Potassium iodure solution iodée (mélange de 60 g/l de potassium iodure et 20g/l d'iode en solution aqueuse)
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité