Heptaiodobismuthate de tétrapotassium 6,1% dans l'acide acétique dilué with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070600
Fournisseur: VWR Chemicals
87912.180EA 141 EUR InStock
87912.180
Heptaiodobismuthate de tétrapotassium 6,1% dans l'acide acétique dilué with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070600
Heptaiodobismuthate de tétrapotassium
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: BiI₇K₄
Numéro CAS: 41944-01-8
EINECS: 255-595-1
ONU: 2790
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité