Heptaiodobismuthate de tétrapotassium 8% dans l'acide L(+)-tartarique en solution aqueuse with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070602
Fournisseur: VWR Chemicals
87914.180EA 195 EUR InStock
87914.180
Heptaiodobismuthate de tétrapotassium 8% dans l'acide L(+)-tartarique en solution aqueuse with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070602
Heptaiodobismuthate de tétrapotassium
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: BiI₇K₄
Numéro CAS: 41944-01-8
EINECS: 255-595-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité