Potassium (II) tétraiodomercurate solution Reag. Ph. Eur. 1071500
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87921.180EA 105 EUR InStock
87921.180
Potassium (II) tétraiodomercurate solution Reag. Ph. Eur. 1071500
Nessler Reagens
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: HgI₄K₂
Numéro MDL: MFCD00049656
Numéro CAS: 7783-33-7
ONU: 2024
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité