Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1071801
Fournisseur: VWR Chemicals
87922.290EA 129 EUR InStock
87922.290
Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1071801
Potassium thiocyanate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: KSCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité