Rouge de quinaldine 0,1% dans le methanol Reag. Ph. Eur. 1073801
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87923.180EA 105 EUR InStock
87923.180
Rouge de quinaldine 0,1% dans le methanol Reag. Ph. Eur. 1073801
Rouge de quinaldine
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₂₁H₂₃IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011968
Numéro CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité