Argent nitrate 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078301
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87924.290EA 233 EUR InStock
87924.290
Argent nitrate 0.25 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078301
Argent nitrate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: AgNO₃
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance test Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité