Sodium carbonate 1 mol/l (2 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1079301
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
87928.290EA 176 EUR InStock
87928.290
Sodium carbonate 1 mol/l (2 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1079301
Sodium carbonate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité