Sodium carbonate 4% en solution dans le sodium hydroxyde 0,2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303
Fournisseur: VWR Chemicals
87930.290EA 238 EUR InStock
87930.290
Sodium carbonate 4% en solution dans le sodium hydroxyde 0,2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303
Sodium carbonate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: Na₂CO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité