Sodium chlorure 20% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1079502
Fournisseur: VWR Chemicals
87931.290EA 115 EUR InStock
87931.290
Sodium chlorure 20% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1079502
Sodium chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaCl
Densité: 1…1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité