Sodium hydroxyde 20% (p/p) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081401
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87933.290EA 135 EUR InStock
87933.290
Sodium hydroxyde 20% (p/p) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081401
Sodium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9-10 °C
Densité: ∼1.22 g/ml
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité