Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081402
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
87934.290EA 89 EUR InStock
87934.290
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081402
Sodium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: <1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité