Sodium hydroxyde 0.001 mol/l (0.001 N) methanol_50 Reag. Ph. Eur. 1081403
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
87935.180EA 68.4 EUR InStock
87935.180
Sodium hydroxyde 0.001 mol/l (0.001 N) methanol_50 Reag. Ph. Eur. 1081403
Sodium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 14,08627
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité