Sodium hydroxyde 0.005 mol/l (0.005 N) dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87937.180EA 113 EUR InStock
87937.180
Sodium hydroxyde 0.005 mol/l (0.005 N) dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405
Sodium hydroxyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité