Sodium hypochlorite (2,5% Cl₂) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081600
Fournisseur: VWR Chemicals
87939.290EA 129 EUR InStock
87939.290
Sodium hypochlorite (2,5% Cl₂) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081600
Sodium hypochlorite
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: ClNaO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité