Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium sulfure 0.5 mol/l dans la glycérine 85% Reag. Ph. Eur. 1083901

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87940.180EA 93.5 EUR InStock
87940.180
Sodium sulfure 0.5 mol/l dans la glycérine 85% Reag. Ph. Eur. 1083901
Sodium sulfure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: Na₂S
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003498
Numéro CAS: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité