Acide sulfanilique 0.02 mol/l dans l'acide acétique (6%) Reag. Ph. Eur. 1086201
Fournisseur: VWR Chemicals
87944.180EA 195 EUR InStock
87944.180
Acide sulfanilique 0.02 mol/l dans l'acide acétique (6%) Reag. Ph. Eur. 1086201
Acide sulfanilique
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité