Réactif sulfomolybdique R2 Reag. Ph. Eur. 1086400
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87946.180EA 109 EUR InStock
87946.180
Réactif sulfomolybdique R2 Reag. Ph. Eur. 1086400
Réactif sulfomolybdique
Starting materials: ammonium molybdate R 0.004 mol/l / sulphuric acid R
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011596
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
ONU: 1830
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité