Formaldéhyde 0,4% dans l'acide sulfurique 95% Reag. Ph. Eur. 1086805
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
87951.180EA 107 EUR InStock
87951.180
Formaldéhyde 0,4% dans l'acide sulfurique 95% Reag. Ph. Eur. 1086805
Formaldéhyde
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 1830
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité