Bleu de thymol sel de sodium 0,1% en solution dans l'éthanol 20% 0,1% dans l'éthanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1090601
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium
87952.180EA 56.1 EUR InStock
87952.180
Bleu de thymol sel de sodium 0,1% en solution dans l'éthanol 20% 0,1% dans l'éthanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1090601
Bleu de thymol sel de sodium
Informations de commande: Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client
Formule: C₂₇H₂₉NaO₅S
MW: 488.58 g/mol
Point de fusion: 283
Numéro MDL: MFCD00151093
Numéro CAS: 62625-21-2
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 mL 87952.180
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité