Jaune titan 0,05% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1090902
Fournisseur: VWR Chemicals
87955.180EA 105 EUR InStock
87955.180
Jaune titan 0,05% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1090902
Jaune titan
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Vérifiez le stock auprès de votre service client.
Formule: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
Numéro MDL: MFCD00013091
Numéro CAS: 1829-00-1
EINECS: 217-377-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité