Eau Reag. Ph. Eur. 1095506 Nitrate_free
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
87961.290EA 39.2 EUR InStock
87961.290
Eau Reag. Ph. Eur. 1095506 Nitrate_free
Eau
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité