Eau Reag. Ph. Eur. 1095507 sans particules
Fournisseur: VWR Chemicals
87962.290EA 61.1 EUR InStock
87962.290
Eau Reag. Ph. Eur. 1095507 sans particules
Eau
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse.
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité