Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orange de xylénol 1% dans le potassium nitrate 1% (p/p) dans nitrate de potassium Reag. Ph. Eur. 1096301

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

87963.150EA 169 EUR InStock
87963.150
Orange de xylénol 1% dans le potassium nitrate 1% (p/p) dans nitrate de potassium Reag. Ph. Eur. 1096301
Orange de xylénol 1% dans le potassium nitrate
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.


Formule: C₃₁H₃₂N₂O₁₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014580
Numéro CAS: 1611-35-4
EINECS: 216-553-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Test for sensitivity passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité