Zinc chlorure 20% en solution dans l'acide formique 68% Reag. Ph. Eur. 1096601
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87965.290EA 530 EUR InStock
87965.290
Zinc chlorure 20% en solution dans l'acide formique 68% Reag. Ph. Eur. 1096601
Zinc chlorure
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 1760
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité