Zinc acétate 0.25 mol/l Reag. Ph. Eur. 1102301, tamponné avec acétate d'ammonium pH 6.4
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
87967.290EA 265 EUR InStock
87967.290
Zinc acétate 0.25 mol/l Reag. Ph. Eur. 1102301, tamponné avec acétate d'ammonium pH 6.4
Zinc acétate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₄H₆O₄Zn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012454
Numéro CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité