VWR® Fixing Solution
Fournisseur: VWR Chemicals
87970.260EA 155 EUR InStock
87970.260
VWR® Fixing Solution
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité