Acide 4-aminohippurique Reag. Ph. Eur. 1003701
Fournisseur: VWR Chemicals
87973.180EA 82.4 EUR InStock
87973.180
Acide 4-aminohippurique Reag. Ph. Eur. 1003701
4-Aminohippuric acid
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Numéro MDL: MFCD00007890
Numéro CAS: 61-78-9
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité