Tetraoctylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
87983-500MG
87983-500MGEA 331 EUR InStock
87983-500MG
Tetraoctylammonium nitrate ≥99.0%, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Tetraoctylammonium nitrate
Tetraoctylammonium nitrate (TOAN) is an ionophore or recognition element mostly used in potentiometric sensors.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: [CH₃(CH₂)₆CH₂]₄N(NO₃)
Numéro MDL: MFCD00525561
Numéro CAS: 33734-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99b62c0288775346274a49127cea03ccecf16f1b&vid=ce97f90b2be153c6967ab54b50ea3baec1b3a08a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité