Bromure de tétraoctylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87996-10G-F
87996-10G-FEA 147 EUR InStock
87996-10G-F
Bromure de tétraoctylammonium, Supelco®
Bromure de tétraoctylammonium
Formule: C₃₂H₆₈BrN
Point de fusion: ~ 96 °C
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00011863
Numéro CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c93275954c8b230fe74234327669abf5e2f0c85&vid=3a94129558d20108183cbd05c9b6ce5834fb29f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité