Bromure de tétrapentylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
87997-10G-F
87997-10G-FEA 150 EUR InStock
87997-10G-F
Bromure de tétrapentylammonium, Supelco®
Bromure de tétrapentylammonium
Formule: C₂₀H₄₄BrN
Point de fusion: 103 °C
Densité: 1.0662 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011856
Numéro CAS: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02722d2c2928d516ebae37a88ccd7c59846112da&vid=bc6cae34cfacbdde6aa59ab697606bd29523bc77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité