Lanthanum standard solution, 1,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88074.AEEA 59 EUR InStock
88074.AE
Lanthanum standard solution, 1,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
Molecular Formula: La in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité